Learn More
Indan, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Beschreibung
Indane, is used as a catalytic agent, Petrochemical additive, used in organic synthesis. It is also used as pharmaceutical and chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Indan wird als Katalysator, petrochemisches Additiv, für die organische Synthese verwendet. Es wird auch als pharmazeutisches und chemisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Diethylether, Chloroform (leicht) und Ether. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden, starken Oxidationsmitteln und Kohlendioxid fernhalten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Indan wird als Katalysator, petrochemisches Additiv, für die organische Synthese verwendet. Es wird auch als pharmazeutisches und chemisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Diethylether, Chloroform (leicht) und Ether. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden, starken Oxidationsmitteln und Kohlendioxid fernhalten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Indane |
Schmelzpunkt | -51°C |
Dichte | 0.962 |
Siedepunkt | 175°C to 177°C |
Flammpunkt | 50°C (122°F) |
Brechungsindex | 1.537 |
Menge | 100 mL |
UN-Nummer | UN3295 |
Beilstein | 1904376 |
Merck Index | 14,4931 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Indane
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Indan