Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inconel Tiegelabdeckung
25.52 CHF - 92.60 CHF
Spezifikation
Material | Inconel |
---|---|
Product Type Specs | Inconel Tiegelabdeckung |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15431367
|
Thermo Scientific Chemicals
035916.KT |
For 36090 crucible | 500 ml |
92.60 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15411377
|
Thermo Scientific Chemicals
035937.KT |
Für 36102-Tiegel | 250 ml |
54.45 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
15441377
|
Thermo Scientific Chemicals
035941.KT |
For 36056 crucible | 100 ml | N/A | |||||
15491377
|
Thermo Scientific Chemicals
035958.KT |
For 36052 crucible | 100 ml | N/A | |||||
15421387
|
Thermo Scientific Chemicals
035962.KT |
For 36016 crucible | 75mL | N/A | |||||
15471397
|
Thermo Scientific Chemicals
036003.KT |
For 35886 crucible | 15mL | N/A | |||||
15481407
|
Thermo Scientific Chemicals
036028.KT |
For 36072 crucible | 55mL | N/A | |||||
15451417
|
Thermo Scientific Chemicals
036047.KT |
For 35974 crucible | 25mL | N/A | |||||
15421427
|
Thermo Scientific Chemicals
036066.KT |
For 35932 crucible | 15mL | N/A | |||||
15421437
|
Thermo Scientific Chemicals
036089.KT |
For 36012 crucible | 45mL | N/A | |||||
15451437
|
Thermo Scientific Chemicals
036095.KT |
For 35911 crucible | 10mL | N/A | |||||
15471437
|
Thermo Scientific Chemicals
036103.KT |
For 35953 crucible | 20mL | N/A | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Inconel | |
Inconel Tiegelabdeckung |