Learn More
Inconel™ 600 Gaze, 40 Mesh gewebt aus Draht mit Durchmesser von 0.25 mm (0.01 Zoll), Thermo Scientific Chemicals
26.85 CHF - 141.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Inconel™ 600 gauze
Namenshinweis 40 mesh woven from 0.25mm (0.01 in.) dia. wire
Durchschnitt Mol. Gew. oder Mol.-Gew. Gewichtsbereich Ni:Cr:Fe; 77:15.5:7.5 wt%
MDL-Nummer MFCD01741927
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15407305
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
046745.FL
75 x 75 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15417305
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
046745.GT
150 x 150 mm
44.50 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 17-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15427305
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
046745.HB
300 x 300 mm
141.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 06-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Applications include heaters, stills, bubble towers and condensers for processing of fatty acids; evaporator tubes, tube sheets and flaking trays for the manufacture of sodium sulfide; and equipment for handling abietic acid in the manufacture of paper pulp. It is used for retorts, muffles, roller hearths and other furnace components and for heat-treating baskets and trays. The alloy is a standard material of construction for nuclear reactors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Inconel™ 600 gauze
Ni:Cr:Fe; 77:15.5:7.5 wt%
Insoluble in water.
Drahtgewebe
40 mesh woven from 0.25mm (0.01 in.) dia. wire
MFCD01741927
40 Mesh
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
H372-H351-H317
Verursacht Schäden an Organen durch längere oder wiederholte Exposition.
Verdacht auf krebserregende Wirkung.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
P201-P202-P260-P264b-P270-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
Gehäuse H317-H350-H372
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen