Learn More
Pyrazolynat, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15941081
Click to view available options
Menge:
25 mg geliefert
Analytischer Standard, Referenzmaterial
Stellen Sie sicher, dass Sie über die benötigen Informationen verfügen, um Ihre Analyse schnell zu starten, und führen Sie relevante Audits durch:
  • Hochwertige anorganische und organische Referenzmaterialien, die nach ISO 9001 hergestellt werden
  • Analysenzertifikat (CoA) bei jeder Lieferung mit Verfallsdatum und chargenspezifischen Analyseergebnissen
  • Kostenloser technischer Support durch Experten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 58011-68-0
Verpackung Glasflasche
Menge 25 mg geliefert
Güte Analysenstandard
Flammpunkt 323.1 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) HERBIZIDE
Physikalische Form Kristallin