Learn More
Thermo Scientific™ Immuno Standardmodule Weiß und Schwarz, Immulon, F12, Microlite 2, 380 μl
Führen Sie Ihre Fluoreszenz- und Lumineszenz-basierten Immunassays und Bindungsassays mit Thermo Scientific™ Immuno Standardmodulen in weiß und schwarz aus.
Marke: Thermo Scientific™ 7567
228.64 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Thermo Scientific™ weiße und schwarze Standard Module werden für Fluoreszenz- und Lumineszenz-basierte Immunoassays und Bindungsassays verwendet und passen zur Standardausrüstung.
Sie bieten zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse, erfüllen branchenführende Qualitätsstandards und sind zertifiziert.
Eigenschaften:- Erhältlich in 8-, 12- oder 16-Well Streifen
- Mit oder ohne Rahmen für optimale Assays
- Wells mit flachem Boden oder C-Boden
- Wahl zwischen drei Oberflächentypen für optimale Bindung
- Weißes Format für eine höchstmögliche Signalreflexion mit niedriger Hintergrundfluoreszenz; empfohlen für Epifluoreszenz
- Schwarzes Format reduziert Streulicht, das bei Epifluoreszenz auftreten kann
- Transparentes oder klares Format ausschließlich für zeitaufgelöste Fluoreszenzanwendungen
Auswahl der Oberfläche:
- Thermo Scientific™ PolySorp™ und Microlite™ 1+ dienen zur Adsorption hydrophober Moleküle.
- Microlite 2+ ist leicht hydrophil und bindet verschiedene Biomoleküle.
- Thermo Scientific™ MaxiSorp™ ist hydrophil und hervorragend für Antikörper-Sandwich-Assays geeignet.
Spezifikation
Abbrechbare Streifen | |
No | |
Chemolumineszenz | |
Adsorption | |
Mikrotiterplattenstreifen | |
380 μl | |
330 μl | |
Lumineszenz | |
320 | |
320/Karton |
Leicht hydrophil | |
Standard | |
320 Packungen, 320 Kartons | |
weiß | |
Polystyrol | |
96 | |
Runder, flacher Boden (F-Well) | |
320 | |
Keine | |
Antikörper (Glykoproteine) und Proteine |