Learn More
Invitrogen™ ProcartaPlex™ Mouse Immuno-Oncology Checkpoint Panel, 4plex
Das ProcartaPlex 4-Plex-Immunonkologie-Panel 1 (Maus) ermöglicht die Krebsforschung durch die Analyse von 4 Proteinzielen: BTLA, CD27, LAG-3 und TIM-3 in einem einzigen Well mithilfe der Luminex xMAP Technologie.
Marke: Invitrogen™ EPX040-20830-901
Beschreibung
Dieses Panel ermöglicht den gleichzeitigen Nachweis der löslichen Formen von Proteinen, die eine entscheidende Rolle bei der Regulation von T-Zellen spielen, was entweder zur Erschöpfung oder Stimulation der T-Zellen führt und so die antitumorale Immunantwort verändert. Die Analyse dieser löslichen Biomarker könnte dabei helfen, die Biologie der Pfade zu beleuchten. Das Panel wird in einem gebrauchsfertigen Format mit einzelnen Fläschchen mit Fänger- und Nachweisreagenzien geliefert, die in 1x-Konzentration formuliert sind und weniger Pipettieren und Experimentieranordnung erfordern. Es ist nicht mit Simplexen oder anderen Panels kombinierbar. Es ergänzt das Immuno-Oncology 7-Plex ProcartaPlex Panel 2 (Kat.- Nr. EPX070-20835-901), das 7 zusätzliche Proteinziele im selben Forschungsbereich liefert.
Vorkonfigurierte ProcartaPlex Panels werden umfassend auf die Kombinierbarkeit, Interferenz und Kreuzreaktivität von Analyten getestet, um ein Höchstmaß an Validierung und Präzision zu gewährleisten. Alle ProcartaPlex Panels werden mit den erforderlichen Reagenzien für den Assay geliefert.
Über ProcartaPlex Assays für die Luminex Plattform
ProcartaPlex Immunassays basieren auf den Prinzipien eines Sandwich-ELISA und verwenden zwei hochspezifische Antikörper, die an verschiedene Epitope eines Proteins gebunden sind, um alle Proteinziele gleichzeitig mit einem Luminex Gerät zu quantifizieren. ProcartaPlex Multiplex-Assays benötigen nur 25 μl Plasma oder Serum oder 50 μl Zellkulturüberstand und liefern analysierte Ergebnisse in nur vier Stunden.
Die Merkmale beinhalten:
• Reproduzierbare, zuverlässige Ergebnisse: validiert als Panel gemäß dem höchsten Industriestandard, einschließlich Tests zur Zielprotein-Kombinierbarkeit und -Kreuzreaktivität
• Mehr Ergebnisse pro Probe: Messen mehrerer Zielproteine gleichzeitig in einer einzigen 25 bis 50 μl–Probe
• Bewährte Luminex Technologie mit hoch referenzierter Multiplexing-Plattform für die Proteindetektion und -quantifizierung
ProcartaPlex Assays verwenden die Luminex xMAP Technologie (Multianalyt-Profiling) für die gleichzeitige Detektion und Quantifizierung von bis zu 80 Zielproteinen in einer einzigen 25 bis 50 μl–Probe: aus Plasma, Serum, Zellkulturüberständen und anderen Körperflüssigkeiten.
Die Luminex Beads im ProcartaPlex Assay sind intern mit präzisen Anteilen von roten und Infrarot-Fluorophoren gefärbt, um spektral einzigartige Signaturen zu erzeugen, die von den Luminex xMAP Detektionssystemen (z. B. Luminex 200, FLEXMAP 3D und MAGPIX) identifiziert werden können. Ähnlich wie bei einem Sandwich-ELISA verwendet der ProcartaPlex Assay zusammenpassende Antikörperpaare, um das zu untersuchende Protein zu identifizieren. In einem Multiplex-Assay wird jeder spektral einzigartige Bead mit spezifischen Antikörpern für ein einzelnes Zielprotein markiert, und gebundene Proteine werden mit biotinylierten Antikörpern und Streptavidin–R-Phycoerythrin (RPE) identifiziert. Die Konjugation von Protein-spezifischen Antikörpern an bestimmte Beads ermöglicht die Analyse mehrerer Ziele in einem einzelnen Well.
Spezifikation
Multiplex-Panel | |
Maus | |
Siehe Analysezertifikat | |
Multiplex-Kit | |
ProcartaPlex™ | |
Serum/Plasma: 25 μl; CCS: 50 μl | |
Nasseis |
96 Tests | |
Nicht kombinierbar | |
Siehe Analysezertifikat | |
Luminex™ Geräte | |
Serum, Plasma, Zellkulturüberstände, Plasma, Cell Culture Supernatants | |
|
|
Immunology, Oncology |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.