Learn More
Thermo Scientific™ Immuno Clear Standardmodule, gerahmt
Transparente Immuno Standardmodule enthalten Nunc™, Immulon™ und Mikrotiter™ Modulplatten, die für ELISA-Techniken konzipiert und für Standard-Laborausstattung geeignet sind.
Marke: Thermo Scientific™ 467595
Beschreibung
Thermo Scientific™ Transparente Immuno-Standardmodule umfassen Nunc™, Immulon™ und Mikrotiter™ Modulplatten, die für ELISA-Verfahren konzipiert und für Standard-Laborausstattung geeignet sind. Ihr Format ermöglicht die flexible Verwendung von Komponenten mit kleinen Probenmengen. Die Module bieten chargenübergreifende Verlässlichkeit, Well zu Well Reproduzierbarkeit und entsprechen branchenführenden Qualitätsstandards und Zertifizierungen.
Thermo Scientific Standardmodule sind Streifenplatten mit Festmodulen, die einfach in den Rahmen eingesetzt und daraus entfernt werden können. Dies verbessert die Verwendung der Platte mit kleineren Probenmengen.
- Verschiedene Streifenformate: Streifen mit 8, 12 oder 16 Wells (zwei Reihen mit je 8 Wells)
- Verschiedene Well-Formen: flacher Boden, C-Boden (abgerundete Ränder), U-Boden, StarWells (Wells mit Lamellen für größere Oberfläche und bessere Leistungsfähigkeit)
- Verschiedene Oberflächen für optimales Assay-Leistungsverhalten
- Module verbleiben beim Umdrehen im Rahmen
- Stapelbarer Rahmen mit Markierung für Deckelausrichtung
- Polystyrol-Wells im Polyethylen-Rahmen
- Ext. Abm.: 128 × 86mm
Auswahl der Oberfläche
- PolySorp™, Immulon 1B und Universalbindung (UB) für die Adsorption hydrophober Moleküle
- Medisorp™ und Immulon 2HB sind leicht hydrophil und binden eine breite Palette von Biomolekülen
- MaxiSorp™, Immulon 4 HBX und Enhanced Binding (EB) sind hydrophil und ideal für Antikörper-Sandwich-Assays geeignet
- MultiSorp™ ist stark hydrophil und eignet sich gut für Glykane und wasserlösliche Proteine.
Bestellinformationen:
Freistehende Module Kat.- Nr. 95029440 und 464394 sind zertifiziert. Rahmen und Module sind separat erhältlich. Klebefolie und Streifenkappen sind erhältlich. Farbcodierte Module auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst oder Vertriebsvertreter.
Spezifikation
Nein | |
Zertifiziert für die Adsorption von IgG; CV von <5 % zwischen Wells | |
Streifenplatte | |
Kolorimetrisch | |
10 Packungen, 60 Kartons | |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
96 | |
MediSorp | |
60 | |
Keine | |
Proteine |
Leicht hydrophil | |
Ja | |
Mit Deckel | |
8 x 12 | |
Adsorption | |
Rahmen | |
400 μl | |
350 μl | |
Runder, flacher Boden (F-Well) | |
10 | |
10 St./Packung | |
Gehäuse F16 |