Learn More
Thermo Scientific™ Immuno Breakable Module, Weiß und Schwarz
BIOPHARMA
Thermo Scientific™ Breakable Module für Fluoreszenz- und Lumineszenzassays sind einfach anwendbar und gewährleisten, dass jedes Well sicher an seinem Platz bleibt.
Marke:  Thermo Scientific™ 463200
375.05 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22007" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10435205
  • 567.00 CHF / 60 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific™ Breakable Module für Fluoreszenz- und Lumineszenzassays sind einfach anwendbar und gewährleisten, dass jedes Well sicher an seinem Platz bleibt.
Thermo Scientific Nunc Immuno Module bieten außergewöhnlich zuverlässige und reproduzierbare Ergebnisse von Charge zu Charge sowie von Well zu Well, erfüllen branchenführende Qualitätsstandards und sind zertifiziert.
Eigenschaften:
  • Hochwertige Polysterol-Wells
  • Auswahl zwischen zwei passiven Oberflächen zur Optimierung von Assays
  • C8-Streifen bieten Flexibilität hinsichtlich Probengröße und optimaler Spülleistung
  • Einfache Handhabung; einzelnes Well wird ebenso gut gehalten wie Streifen
  • Kompatibel mit gängigen Instrumenten
Auswahl der Oberfläche:
  • Thermo Scientific™ PolySorp™ und Universalbindung (UB) dienen zur Adsorption hydrophober Moleküle.
  • Thermo Scientific™ MaxiSorp™ ist hydrophil und hervorragend für Antikörper-Sandwich-Assays geeignet.
Weiß:
  • Lichtundurchlässige und reflektierende Oberfläche
  • Geringer Crosstalk und minimaler Hintergrund
Schwarz:
  • Lichtundurchlässige und lichtabsorbierende Oberfläche
  • Minimaler Crosstalk und minimales Streulicht
Hinweis:
Die Verfügbarkeit dieses Artikels ist landesspezifisch.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Hydrophob
Streifenplatte
8 x 12
Adsorption
Mikrotiterplattenstreifen
350 μl
250 μl
Rund
60
Keine
Ja
Chemilumineszenz
10 Packungen, 60 Kartons
Weiß
Polystyrol
96
Polystyrol
Lumineszenz
10
Lipide
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.