Learn More
Thermo Scientific™ Abbrechbare Module für Immunologie, transparent
Es stehen vier Oberflächen und eine Vielzahl von Wells und Konfigurationen zur Auswahl. Immuno Breakable Module bieten eine optimale Auswahl an Produkten für Ihren Assay.
Marke: Thermo Scientific™ 95029390
Beschreibung
Wählen Sie aus vier Oberflächen und einer Vielzahl von Wells und Konfigurationen: die Immuno Breakable Module von
Thermo Scientific™ bieten verlässliche und von Well zu Well reproduzierbare Ergebnisse und eine optimale Auswahl an Produkten für Ihren Assay.
Entscheiden Sie sich zwischen LockWell, BreakApart und Breakable 1 x 8-Modulen in standardmäßigen 96-Well-Rahmen.
Eigenschaften:
- Für Festphasenimmunassays, z. B. ELISA
- Auswahl zwischen vier Oberflächen für optimale Bindung
- Freistehende Module sind einfach in der Handhabung
- Alphanumerisches System für einfache Orientierung
- Passend für Standardausrüstung
- Hohe optische Qualität für verlässliche Ergebnisse
- Polystyrol
Auswahl der Oberfläche:
- PolySorp™, Immulon™ 1B und Universalbindung (UB) für die Adsorption hydrophober Moleküle
- MediSorp™ und Immulon 2HB sind leicht hydrophil und binden eine breite Palette von Biomolekülen
- MaxiSorp™, Immulon 4 HBX und Erhöhte Bindung (EB) sind hydrophil und ideal für Antikörper-Sandwich-Assays geeignet
- MultiSorp™ ist stark hydrophil und eignet sich gut für Glykane und wasserlösliche Proteine
Spezifikation
Abbrechbare Streifen | |
No | |
Hohe optische Qualität für verlässliche Ergebnisse | |
25 Packungen, 50 Kartons | |
Durchsichtig | |
Polystyrol | |
96 | |
Universalbindung (UB) | |
Zur Adsorption hydrophober Moleküle | |
50 | |
Lipide |
Hydrophob | |
Streifenplatte | |
Kolorimetrisch | |
Adsorption | |
Mikrotiterplattenstreifen | |
400 μl | |
350 μl | |
Runder, flacher Boden (F-Well) | |
50 | |
Keine |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.