Learn More
Merck Immobilon-NC Transfermembranen
Maximale Empfindlichkeit bei minimalem Hintergrund, für chemilumineszierende und radioaktive Detektionssysteme geeignet
Marke: Merck HATF10050
534.00 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Biologisch inerte Gemische aus Zelluloseacetat und Zellulosenitrat haben MF-Millipore™ Membranfilter zu einer der am weitesten verbreiteten Membranen in analytischen und Forschungsanwendungen gemacht. MF-Millipore™ Filter ohne Triton™ Tensid enthalten minimale Mengen an Netzmittel und haben einen geringeren wasserextrahierbaren Gehalt als herkömmliche MF-Millipore™ Filter. Merkmale und Vorteile:Spezifikation
4 l/min x cm2 | |
100 mm-Scheibe | |
0,45 μm | |
Western Blotting | |
Glatt | |
Max. 75 °C | |
Blotting-Membranen | |
100 mm |
Bei 23 °°C, ≥2,1 bar, Luft mit Wasser | |
Zellulosemischester, Tensid-frei | |
HATF | |
0,79 | |
75 °C | |
150 μm | |
100 mm |