Learn More
Fisherbrand™ Eintauchkorb mit Griff
Erleichtert die vollständige Immersion in S-line Ultraschallreinigungsbädern. Fisherbrand™ Eintauchkörbe mit Griff sind aus Edelstahl gefertigt.
Marke:  Fisherbrand™ 1004178
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11786188
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Entwickelt für das vollständige Eintauchen von Gegenständen und Teilen in Dual-Frequenz-Ultraschallreiniger der Fisherbrand™ 112xxx-Serie. Wählen Sie den Fisherbrand™ Eintauchkorb aus Edelstahl mit Griffen, der speziell für den verwendeten Ultraschallreiniger entwickelt wurde.
  • Netzboden
  • Ein Griff an jedem Ende
  • Funktionelles und modernes Design
  • Mit verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Korb
Ultraschallbad, Elmasonic S 100 H 9,5 l