Learn More
Iminodiacetonitril, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11400068
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Iminodiacetonitrile is used as a chemical intermediate. It is also used in the preparation of iminodiacetic acid. Further, it is used to study the interference of nitriles in cyanide determination.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Iminodiacetonitril wird als chemisches Zwischenprodukt verwendet. Es wird auch zur Herstellung von Iminodiessigsäure verwendet. Darüber hinaus wird es zur Untersuchung der Interferenz von Nitrilen bei der Zyanidbestimmung verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Aceton und heißem Methanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Säuren und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 628-87-5
Summenformel C4H5N3
Molekulargewicht (g/mol) 95.11
MDL-Nummer MFCD00001887
InChI-Schlüssel BSRDNMMLQYNQQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym iminodiacetonitrile, 2,2'-azanediyldiacetonitrile, acetonitrile, 2,2'-iminobis, 1,1'-imidodiacetonitrile, acetonitrile, iminodi, 2,2'-iminodiacetonitrile, 2,2'-iminobisacetonitrile, bis cyanomethyl amine, di cianometil ammina, 2-cyanomethyl amino acetonitrile
PubChem CID 69413
ChEBI CHEBI:71189
IUPAC-Name 2-(Cyanomethylamino)acetonitril
SMILES N#CCNCC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iminodiacetonitrile
Schmelzpunkt 75°C to 79°C
Menge 100 g
Beilstein 773803
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,acetone and hot methanol.
Formelmasse 95.11
Reinheit (%) 95%