Learn More
Imidazol-2-carboxaldehyd, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Imidazole-2-carboxaldehyde is a novel protein tyrosine phosphatase 1B (PTP1B) inhibitor with an important application to treat type-2 diabetes. It is used in the preparation of tridentate Schiff-base carboxylate-containing ligands by undergoing condensation reaction with amino acids beta-alanine and 2-aminobenzoic acid. It is also involved in the study of the imidazole-directed allylation of aldimines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Imidazol-2-Carboxaldehyd ist ein neuartiger Protein-Tyrosin-Phosphatase1-B (PTP1B)-Inhibitor mit einer wichtigen Anwendung: der Behandlung von Typ 2 Diabetes. Es wird bei der Herstellung von Tridentat-Schiff-Basen-Carboxylat-haltigen Liganden durch Kondensationsreaktion mit Aminosäuren beta-Alanin und 2-Aminobenzoesäure verwendet. Es ist auch an der Studie über die Imidazol-gerichtete Allylierung von Aldiminen beteiligt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Especificaciones
Especificaciones
Chemischer Name oder Material | Imidazole-2-carboxaldehyde |
Schmelzpunkt | ∽205°C (decomposition) |
Menge | 25 g |
Beilstein | 4371302 |
Empfindlichkeit | Air sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 96.09 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.