Learn More
Imidazo-[1,2-a]-pyridin-7-carbonsäure Hydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15214298
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1423031-35-9
Summenformel C8H6N2O2·ClH
Molekulargewicht (g/mol) 198.61
InChI-Schlüssel OQGRMPZJJDBYBL-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylic acid hydrochloride, imidazo 1,2-a pyridine-7-carboxylic acid hydrochloride 1:x
PubChem CID 71756722
IUPAC-Name Imidazo[1,2-a]Pyridin-7-Carbonsäure;Hydrochlorid
SMILES C1=CN2C=CN=C2C=C1C(=O)O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carboxylic acid hydrochloride
Schmelzpunkt 295.0°C to 298.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96.0 to max. 104% min. (Argentometry)
Menge 5 g
Formelmasse 198.61
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Imidazo¢1,2-a!pyridine-7-carboxylic acid hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.