Learn More
Imidazo[1,2-a]pyridin-3-carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10626593
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 6200-60-8
Summenformel C8H6N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 162.15
MDL-Nummer MFCD01720458
InChI-Schlüssel DOGXPDFZEQXZDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylicacid, pubchem19678, wln: t56 an dnj bvq, 3-carboxyimidazo 1,2-a pyridine, h-imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, 4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid, 1h-imidazo 1,2-a pyridine-3-carboxylic acid
PubChem CID 73142
IUPAC-Name Imidazo[1,2-a]Pyridin-3-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=CN=C2C=CC=CN12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Imidazo[1, 2-a]pyridine-3-carboxylic acid
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 162.15
Reinheit (%) 97%