Learn More
Brand™ Sedimentiergefäße nach Imhoff
Die Konstruktion aus Styrol-Acrylonitril entspricht der Norm DIN 12672. BRAND™ Sedimentiergefäße nach Imhoff halten Temperaturen bis 85 °C stand. Der Schraubverschluss an der Spitze ermöglicht das Entleeren. Graduierung auf 100 ml mit Ringmarkierung bei 1000 ml.
Marke:  Brand™ 388000
37.38 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10490422
  • 39.35 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus Styrol-Acrylonitril (SAN.)
  • Konform mit Norm DIN 12672.
  • Schraubverschluss an der Spitze zum Entleeren.
  • In 100 ml graduiert mit Ringmarkierung bei 1000 ml
  • Beständig gegen Temperaturen bis 85 °C.
Hinweis: Zubehörständer wird empfohlen (siehe 10048850).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Styrol-Acrylonitril (SAN)
Mit Drainage-Schraubverschluss, umlaufender Markierung bei 1000 ml
bis 100 ml
Sedimentiergefäß