Learn More
Gibco™ IMDM, Pulver
IMDM, Pulver
27.50 CHF - 218.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Gemäß Norm ISO 13485, FDA
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C
Form Pulver
Produkttyp Iscove's Modified Dulbecco's Medium
Mit Additiven Glutamin, Phenolrot, Natriumpyruvat
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10184932
Unterlagen ansehen
Gibco™
42200014
1 l
27.50 CHF
1 Liter
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11514496
Unterlagen ansehen
Gibco™
42200030
10 l
218.00 CHF
10 Liter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Iscove's Modified Dulbecco's Medium (IMDM) eignet sich gut für schnell proliferierende Zellkulturen hoher Dichte, einschließlich Jurkat, COS-7 und Makrophagen. Wir bieten zahlreiche Gibco™ IMDM Modifikationen für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen an. Finden Sie die richtige Formulierung mithilfe des Medienauswahlwerkzeuges.
IMDM, eine Modifikation von Dulbecco's Modified Eagle Medium, enthält Selen sowie zusätzliche Aminosäuren und Vitamine. Außerdem enthält dieses einzigartige Medium kein Eisen, Eisennitrat ist hier durch Kaliumnitrat ersetzt.
Verwendungszweck des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
cGMP-Fertigungs- und -Qualitätssystem
Gibco™ IMDM wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt, die sich in Paisley, Schottland (Großbritannien) befindet. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein vergleichbares Gibco™ IMDM Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird. Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
IMDM enthält keine Proteine, Lipide oder Wachstumsfaktoren. Aus diesem Grund erfordert IMDM eine Supplementierung mit fötalem Kälberserum (FKS), meist mit 10 %. IMDM verwendet ein Natriumbicarbonat-Puffersystem (3.024 g/l) und erfordert daher eine Umgebung mit 5 bis 10 % CO2 , um den physiologischen pH-Wert aufrechtzuerhalten.
Die Pulverformen des Gibco™ Zellkulturmediums erfordern die Zugabe von Natriumbicarbonat, die pH-Einstellung und Filtration zum Zeitpunkt der Vorbereitung.
Spezifikation
Spezifikation
Gemäß Norm ISO 13485, FDA
Pulver
Glutamin, Phenolrot, Natriumpyruvat
Säugetierzellkultur
2 bis 8 °C
Iscove's Modified Dulbecco's Medium
Kein α±-Thioglycerol, Kein 2-Mercaptoethanol
4,4 bis 4,8
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 36 Monate