Learn More
Thermo Scientific™ IMDM for SILAC
Analysieren Sie die Proteinexpression mittels Massenspektrometrie mit diesen Medien oder Additiven zur stabilen Isotopenmarkierung mit Aminosäuren in der Zellkultur (SILAC).
Marke:  Thermo Scientific™ 88367
Artikelnummer. 15687598
  • 101.00 CHF / 500 Milliliter
Verfügbar ab: 03-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Thermo Scientific IMDM Media for SILAC ist optimiert für die Verwendung mit stabiler Isotopenmarkierung mit Aminosäuren in der Zellkultur (SILAC) zur Analyse der Proteinexpression durch Massenspektrometrie (MS).
„Stable Isotope Labeling with Amino Acids in Cell Culture“ (SILAC) ist eine leistungsstarke Methode zur Identifizierung und Quantifizierung relativer Veränderungen in komplexen Proteinproben. Dieser Ansatz umfasst die metabolische In-vivo-Integration „schwerer“ 13C- oder 15N-markierter Aminosäuren in Proteinen, gefolgt von der Massenspektrometrie (MS) zur beschleunigten und umfassenden Identifizierung, Charakterisierung und Quantifizierung von Proteinen.
Dieses SILAC-Medium wird zusammen mit schweren und leichten Aminosäuren für die differentielle Isotopenmarkierung von Zellen für die SILAC-Analyse verwendet. SILAC-Medien, die mit schweren Aminosäuren ergänzt werden, sind in der Lage, nahezu 100 % der Markierung in Proteine lebender Zellen zu integrieren.
Merkmale von IMDM-Medien für SILAC:
  • Flexibel — Flüssigmedien, die sowohl in L-Lysin als auch in L-Arginin mangelhaft sind, ermöglichen eine umfassendere Proteomabdeckung durch mehrfache isotopische Aminosäuremarkierung
  • Hohe Qualität — die Medien sind steril, Endotoxin-frei und zellkulturkompatibel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Massenspektrometer
1 x 500 ml, bei 2–8 °C lagern
Raumtemperatur
Flüssigmedium
Zellkultur
Flüssig
Medien
Massenisotope von Aminosäuren
Proteinproben
Massenspektrometrie
500 mL