Learn More
Invitrogen™ Image-iT™ Red Hypoxia Reagent
Image-iT™ Red Hypoxie-Reagenz ist eine neuartige fluorogene Verbindung zur Messung von Hypoxie in lebenden Zellen.
Marke: Invitrogen™ H10498
542.64 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Es ist nicht fluoreszierend, wenn sich lebende Zellen in einer Umgebung mit normalen Sauerstoffkonzentrationen befinden, und wird fluoreszierend, wenn die Sauerstoffkonzentrationen verringert werden. Image-iT™ Red Hypoxie-Reagenz ist ein Echtzeit-Sauerstoffdetektor mit einer fluoregenen Reaktion, die sich umkehrt, wenn die Zellen wieder auf den normalen Sauerstoffgehalt zurückkehren.
Merkmale von Image-iT™ Red Hypoxie-Reagenz:
• Misst Hypoxie in lebenden Zellen durch Fluoreszieren in Umgebungen mit niedrigem Sauerstoffgehalt
• Echtzeit-Sauerstoffdetektor mit einer fluoregenen Reaktion
• Anwenderfreundlich — Einfach zu Zellkulturmedien hinzugeben und Bilder erhalten
Image-iT™ Red Hypoxie-Reagenz ist eine fluorogene Verbindung, die Lebendzell-permeabel ist und in Umgebungen mit niedrigen Sauerstoffkonzentrationen fluoreszierend wird. Diese Eigenschaften machen es zu einem äußerst nützlichen Werkzeug für den Nachweis von Zellen und Gewebe unter hypoxischen Bedingungen. Image-iT™ Red Hypoxie-Reagenz ist ein sehr empfindlicher Sauerstoffdetektor. Im Gegensatz zu Pimonidazol-Addukten, die nur auf sehr niedrige Sauerstoffkonzentrationen reagieren, beginnt Image-iT™ Hypoxie-Reagenz mit dem Fluoreszieren, wenn der Sauerstoffgehalt der Atmosphäre unter 5 % liegt. Es reagiert schnell auf solche Umgebungen und die fluorogene Reaktion kehrt um, wenn sich die Sauerstoffkonzentration verbessert. Diese Eigenschaften machen Image-iT™ Red Hypoxie-Reagenz zu einem idealen Werkzeug für die Erkennung hypoxischer Bedingungen in der Umgebung von Tumoren, 3D-Kulturen, Sphäroiden, Neuronen usw. Es kann zum Nachweis von Tumoren in Kleintieren verwendet werden, und seine fluorogenen Eigenschaften entsprechen nachweislich einer erhöhten Hif 1α-Expression und -Translokation in hypoxischen Umgebungen (1).
1. Zhang, S., Hosaka, M., Yoshihara, T., Negishi, K., Iida, Y., Tobita, S., & Takeuchi, T. ( 2010) Phosphorescent light–emitting iridium complexes serve as a hypoxia-sensing probe for tumor imaging in living animals. Cancer Research 70(11), 4490-4498.
Spezifikation
Wird als 1 mg lyophilisierter Feststoff geliefert. Ausreichend für 3.000 Assays mit 0,1 l/Assay oder 600 Assays mit 0,5 ml/Assay Bei Lagerung bei ≤-20 °C ist das Produkt für mindestens 6 Monate nach Erhalt stabil. Trocknen und vor Licht schützen. |
|
Fluorogenes Reagenz | |
Image-iT™ | |
Sauerstoffsensor | |
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis |
Fluoreszent | |
Fest | |
1 mg | |
Krebsforschung |