Learn More
Cytiva IMAC Sepharose™ High Performance-Medien
Zur Optimierung der Aufreinigung von Histidin-getaggten Proteinen mit IMAC (Affinitätschromatographie mit immobilisiertem Metall), wenn Ni2+ nicht die beste Wahl als Metallion ist
Brand: Cytiva 17-0920-07
1526.65 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22006" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
This item is not returnable.
View return policy
Description
- 34 μm Beads aus hochvernetzter 6 %iger Agarose, an die eine Chelatgruppe kovalent gekoppelt wurde
- Aufladen mit Übergangsmetall der Wahl für optimierte Selektivität
- Kleine Beads für eine leistungsstarke Aufreinigung
- Hohes Bindungsvermögen: ≥ 40 mg Histidin-getaggtes Protein/ml-Medium bei Ladung mit Ni2+
- Ermöglicht die Anwendung einer größeren Anzahl von Proben; ein konzentrierteres Zielprotein wird bei geringeren Kosten/mg und in kürzerer Zeit gewonnen
- Stabil im pH-Bereich 3–12 (langfristig) und in allen gängigen Puffern
Vermeiden einer Verwendung mit Chelatbildnern, z. B. EDTA, EGTA oder Citrat.
Specifications
300 cm/h | |
34 μm | |
4°bis 30 °C | |
Reinigung von Polyhistidin-markierten Proteinen |
3 bis 12 | |
IMAC Sepharose HP | |
100 ml |
Safety and Handling
Product Identifier
Signal Word
Hazard Category
Hazard Statement
Precautionary Statement
Supplemental information
- IMAC sepharose high perfomance
Signal Word
- Achtung
Hazard Category
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Hazard Statement
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Precautionary Statement
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol