Learn More
Cytiva illustra™ Sephadex™ G-50 und G-100 DNA-Qualität-Agarosegele
Wird für die Aufreinigung von DNA aus kleinen Molekülen verwendet. Cytiva illustra™ Sephadex™ G-50 und G-100 DNA-Grade Agarosegele reinigen DNA durch Gelfiltration auf.
161.83 CHF - 578.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Auto-Seq G--Säule, ProbeQuant G-50-Mikrosäule, MicroSpin G-50-Säule und NICK-Säule |
---|---|
Produkttyp | G-50 and G-100 DNA Grade Agarose Gels |
Format | Gekörntes Gel |
pH-Bereich | 2 bis 10 |
Support-Typ | Quervernetztes Dextran mit Epichlorohydrin |
Produktcode | Marke | Säulenbettvolumen | Partikelgröße | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Säulenbettvolumen | Partikelgröße | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11584925
|
Cytiva
17-0573-02 |
9 bis 11 ml/g in destilliertem Wasser | 50 bis 150 μm | 100 g |
457.00 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 23-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11574925
|
Cytiva
17-0573-01 |
9 bis 11 ml/g in destilliertem Wasser | 50 bis 150 μm | 25 g |
161.83 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 07-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11594925
|
Cytiva
17-0574-02 |
15 bis 20 ml/g in destilliertem Wasser | 20 bis 50 μm | 100 g |
578.00 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 07-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Getestet, um eine reproduzierbar hohe Rückgewinnung von DNA zu gewährleisten
- Geeignet für Forscher, die Säulen zur Aufreinigung von Nukleinsäuren manuell packen
Spezifikation
Auto-Seq G--Säule, ProbeQuant G-50-Mikrosäule, MicroSpin G-50-Säule und NICK-Säule | |
Gekörntes Gel | |
Quervernetztes Dextran mit Epichlorohydrin | |
4 bis 30 °C |
G-50 and G-100 DNA Grade Agarose Gels | |
2 bis 10 | |
DNA |