Learn More
Cytiva illustra™ PuReTaq Ready-To-Go™ PCR-Perlen
Vorgemischte, vordosierte Reaktionsperlen, optimiert für die Standard-PCR. Cytiva Lifescience™ illustra™ PuReTaq Ready-To-Go™ PCR-Perlen sind bei Raumtemperatur stabil.
Marke:  Cytiva 27-9558-01
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10289034
  • 244.40 CHF / 100 Reaktionen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • puReTaq DNA Polymerase und hochreine Reagenzien sorgen für hohe Leistungsfähigkeit und verringern das Vorhandensein kontaminierender DNA
  • Bei der Herstellung wird auf einheitliche Reaktionseigenschaften geachtet, was zu einer hervorragenden Reproduzierbarkeit führt und das Risiko für Pipettierfehler und Kontaminationen senkt
  • Die langfristige Stabilität bei Raumtemperatur erleichtert den Versand und eine Lagerung in Tiefkühlgeräten ist nicht erforderlich
  • Geprüft für den Einsatz mit Real-Time PCR
  • Ready-To-Go bedeutet, dass vor Reaktionsbeginn lediglich Template-DNA und Primer hinzugefügt werden müssen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bei Raumtemperatur stabile Beads mit ∼ 2,5 Einheiten rekombinanter PuReTaq DNA-Polymerase, dATP, dCTP, dGTP, dTTP, Stabilisatoren, BSA und Reaktionspuffer. Bei einer Rekonstitution der Beads zu einem Endvolumen von 25 μl beträgt die Konzentration jedes dNTP
1 Kit
100
0,5 ml Röhrchen
Standard-PCR
500 μl
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • PuReTaq
Gefahrenhinweis
  • EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Ergänzende Informationen
  • UNKNOWN ACUTE-73.3 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
  • UNKNOWN AQUATIC-Enthält 73.3% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva illustra™ PuReTaq Ready-To-Go™ PCR-Perlen > 0,5 ml-Röhrchen; Packungsgröße:100 Reaktionen