Learn More
Cytiva illustra Nucleon™ HT Genomic DNA Extraction Kit
Phenolfreie Extraktion genomischer DNA aus paraffineingebetteten Abschnitten und hartem Gewebe, das eine Verdauung mit Proteinase K erfordert. Konsistente Extraktion hochwertiger, amplifizierbarer DNA. Protokolle, die für diejenigen Gewebe entwickelt wurden, die nicht leicht im Lysepuffer homogenisieren und eine Verdauung mit Proteinase K erfordern.
Marke: Cytiva RPN8509
Includes: Reagenz B, 18 ml; 5 M Natriumperchlorat, 6 ml; Nucleonharz, 8 ml; Proteinase K, 10 mg
Beschreibung
- Extrahieren von DNA aus FFPE-Proben, Mausschwanz, Xiphisternum usw.
- Anwenderfreundliches Protokoll ermöglicht die effiziente Verarbeitung einer großen Anzahl von Proben
- Patentiertes Nuklearharz liefert hohe Reinheit durch Bindung anderer Makromoleküle als der DNA
- DNA ist während der gesamten Reinigung nicht an eine feste Oberfläche gebunden, wodurch die Exposition gegenüber Scherkräften vermieden wird, was die Wiederherstellung hoher Ausbeuten von hochintakter DNA fördert
- Jedes Kit ist so konzipiert, um hochwertige DNA aus 50 Präparaten mit bis zu 25 mg Hartgewebe oder aus 50 Paraffinschnitten zu gewinnen
Spezifikation
illustra Nucleon HT ermöglicht die DNA-Extraktion aus Hartgewebe und Paraffinschnitten. | |
Extraktion von genomischer DNA aus paraffineingebetteten Schnitten und hartem Gewebe, das Proteinase K-Verdauung erfordert | |
illustra Nucleon HT |
In Paraffin eingebettetes Gewebe, schwierige Proben | |
18 ml Reagenz B, 6 ml 5M Natriumperchlorat, 8 ml Nucleon™ Harz, 10 mg Proteinase K | |
1 Kit |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Oxidierende Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P330-Mund ausspülen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.