Learn More
Cytiva illustra™ NAP™ Säulen
Für eine schnelle und effiziente Aufreinigung von DNA und Oligonukleotiden (>10-mer) in weniger als 15 Minuten mittels Schwerkraftfluss. Cytiva Life Sciences™ illustra™ NAP™ Säulen sind Einwegsäulen, die mit Sephadex™ G-25 DNA-Güte vorgepackt sind.
Marke: Cytiva 17-0854-02
505.81 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Einweg-Säulen, vorgepackt mit Sephadex™ G-25 Gel vom DNA-Gütegrad, Schwerkraft-betrieben
- Drei Größen für verschiedene Probenvolumen: 0.5 m (NAP-5), 1 ml (NAP-10) und 2.5 ml (NAP-25)
- Geeignet für Aufreinigung, Entsalzung und Pufferaustausch in kleinerer Stückzahl
Spezifikation
Schnelle und effiziente Aufreinigung von DNA und Oligonukleotiden | |
Vollständiges schrittweises Protokoll für die Identifizierung des Richtvolumens für Ausgleich, Waschen und Probenelution | |
NAP-10 | |
50 Packung |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one,2-methyl-2H-isothiazol-3-one