Learn More
Cytiva MicroSpin™ S-200 HR-Säulen
Zur schnellen Aufreinigung markierter, einzelsträngiger oder doppelsträngiger DNA-Fragmenten mit einer Länge von ≥50 Basen in einem Volumen von 25 bis 100 μl mittels Spin-Säulen-Chromatographie
Marke:  Cytiva 27-5120-01
321.10 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11713309
  • 355.00 CHF / 50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Gepackt mit Sephacryl™ S-200 HR Medium, vorequilibriert in TE-Puffer
  • Prozentsatz Probenrückgewinnung: > 80 %
  • Getestet in Assays zu Nickase, ein- und doppelsträngigen Exonukleasen und RNasen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Zentrifugationssäule
Schnelle Aufreinigung markierter, einsträngiger oder doppelsträngiger DNA-Fragmente mit < 50 Basen in einem Volumen von 25 bis 100 μl mittels Spin-Säulen-Chromatographie
Säule
Jeweils