Learn More
Cytiva illustra™ GFX™ PCR DNS- und Gelbandenaufreinigungs-Kit
Für das Aufreinigen und Aufkonzentrieren von PCR-Produkten oder DNA-Fragmenten mit einer Größe von 50 bp bis 10 kb. Das Cytiva Life Sciences™ illustra™ GFX™ PCR-DNA- und Gelbandenaufreinigungskit kann zur Aufreinigung von DNA aus Reaktionsvolumen von bis zu 100 μl oder aus Agarosegelschnitten von bis zu 900 mg verwendet werden.
Marke: Cytiva 28-9034-70
252.51 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21949" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Includes: GFX-Säulen, Entnahmeröhrchen, farbmarkierte Flaschen mit Bindungspuffer, Waschpuffer, zwei Elutionspuffern: Tris-HCl und steriles Wasser
Beschreibung
Typische Rückgewinnungsrate reicht von 60 bis 80 % fbei DNA-Fragmenten aus Agarose-Gelen bis hin zu 95 % bei PCR-Produkten aus Lösungen.
- Schnelle und einfache Aufreinigungsmethode, die weniger als 10 Minuten dauert
- Flexibles Elutionsvolumen von 10 bis 50 μl für unterschiedliche DNA-Konzentrationen
- Verbesserte Säulenbauweise mit erhöhtem Maximalvolumen von bis zu 800 μl Flüssigkeit (950 μl ohne Deckel)
- Die DNA ist von hoher Reinheit (bis zu 99.5 %) und kann sofort verwendet werden, etwa zur Sequenzierung, Markierung und Klonierung sowie für PCR und Restriktionsenzymverdau
- Dem Elutionspuffer kann ein visueller Farbindikator zugegeben werden, um einen optimalen pH-Wert für maximale DNA-Bindung und Rückgewinnung einstellen zu können
- Das Kit kombiniert einen vielseitig einsetzbaren chaotropen Puffer mit einer Glasfasermatrix in einer Spinsäule zur Aufreinigung von DNA sowohl aus Lösungen als auch aus Agarose-Gelen
Spezifikation
Entwickelt für die schnelle Aufreinigung und Konzentration von PCR-Produkten oder DNA-Fragmenten von 50 bp bis 10 kb. Dieses Kit kann zur Reinigung von DNA aus Reaktionsvolumen von bis zu 100 μl oder Agarose-Gelscheiben von bis zu 900 mg verwendet werden. | |
Tris HCl und steriles Wasser | |
GFX™-Säulen, Probenröhrchen, farbmarkierte Flaschen mit Bindungspuffer, Waschpuffer, zwei Elutionspuffern | |
Illustra GFX PCR DNA und Gel Band Aufreinigungsset | |
PCR 10 μl Elutionsvolumen – 65 %, PCR 50 μl Elutionsvolumen – 82 %, 300 mg Agarose 10 μl Elutionsvolumen – 57 %, 300 mg Agarose 50 μl Elutionsvolumen – 91 % |
Agarose-Gelfolie, DNA-Lösungen, Enzymreaktionen, PCR-Gemische | |
Isolierung und Aufkonzentrierung von DNA-Fragmenten (50 bp bis 10 kb) aus PCR-Gemischen, DNA enthaltenden Agarose-Gelbanden, enzymbasierten DNA-Modifikationen und Restriktionsverdau | |
100 Aufreinigungen | |
50 bp bis 10 kb |
Sicherheit und Handhabung
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P330-Mund ausspülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: thiocyanic acid salts
- UNKNOWN ACUTE-5 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
- UNKNOWN AQUATIC-Enthält 5% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.