Learn More
Cytiva illustra™ Exonuclease I
Katalysiert die sequenzielle Entfernung der Enden von Nukleotiden3 des einsträngigen DNA-Moleküls
520.00 CHF - 880.00 CHF
Spezifikation
Reinheit | >95 % von SDS-PAGE |
---|---|
Quelle | Bakterien |
Produkttyp | Exonuklease I |
Molekulargewicht | 54.5kd |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10228854
|
Cytiva
E70073Z |
2500 E |
520.00 CHF
2500 Einheiten |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10300175
|
Cytiva
E70073X |
5000 E |
880.00 CHF
5000 Einheiten |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Monomerisch und bakteriell
- Molekülgewicht: 54.5 kd
- Exprimiert in E.coli
- Wird durch Aufheizen bei 80 °C für 15 Minuten deaktiviert
- Aktiv in PCR-Puffern
- Aktivität: 10 U/μl
- Frei von kontaminierenden Endonukleasen, doppelsträngigen Exonukleasen und Ribonukleasen
- >95 % rein durch SDS-PAGE
Spezifikation
>95 % von SDS-PAGE | |
Bakterien | |
Exonuklease I | |
54.5kd |