Learn More
Fisherbrand™ III Probenröhrchen aus Kalk-Natron-Glas
Diese zuverlässigen Fläschchen eignen sich für die Entnahme, Analyse und Aufbewahrung kleiner Proben. Fisherbrand™ Probenfläschchen aus Kalk-Natron-Glas Typ III eignen sich hervorragend für viele Anwendungen in Diagnostik, Pharmazie und Gesundheitswesen.
Marke:  Fisherbrand™ G050/29FB
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 14881582
  • 77.80 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 13-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Durchsichtiges Probenfläschchen aus Kalk-Natron-Glas Typ III
  • Mit Deckel zum Eindrücken
Spezifikation
Spezifikation
25 mm
Kalk-Natron-Glas Typ III
100
Druckkappe
100/Packung
Durchsichtig
25 ml
Polyethylen
75 mm