Learn More
Fisherbrand™ III Probenröhrchen aus Kalk-Natron-Glas
Diese zuverlässigen Fläschchen eignen sich für die Entnahme, Analyse und Aufbewahrung kleiner Proben. Fisherbrand™ Probenfläschchen aus Kalk-Natron-Glas Typ III eignen sich hervorragend für viele Anwendungen in Diagnostik, Pharmazie und Gesundheitswesen.
Marke:  Fisherbrand™ G050/30FB
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 14801592
  • 90.90 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 12-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Beschreibung
Beschreibung
  • Durchsichtiges Probenfläschchen aus Kalk-Natron-Glas Typ III
  • Mit Deckel zum Eindrücken
Spezifikation
Spezifikation
25 mm
Kalk-Natron-Glas Typ III
100
Druckkappe
100/Packung
Durchsichtig
35 ml
Polyethylen
100 mm