Learn More
Proteintech IHCeasy S100B gebrauchsfertiges IHC-Kit
Ein gebrauchsfertiges IHC-Kit zum Einfärben von S100B.
Marke: Proteintech KHC0050-50T
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
KHC0050 ist ein gebrauchsfertiges IHC-Kit zum Färben von S100B. Das Kit enthält alle Reagenzien, von der Antigengewinnung bis zur Deckelrutschbefestigung, die vor der Verwendung nur wenig bis gar keine Verdünnung oder Handhabung erfordern. Tragen Sie die Reagenzien einfach gemäß dem Protokoll auf Ihren Objektträger auf, und Sie sind nur noch wenige Schritte von hochwertigen IHC-Daten entfernt.
Spezifikation
Immunhistochemie-Kit | |
50 Tests | |
FFPE-Gewebe |
Human, Maus, Ratte | |
Mischung | |
100 ml Antigen-Rückgewinnungspuffer, 2 x 100 ml Waschpuffer, 5 ml Blockierungspuffer, 5 ml Primärantikörper, 5 ml Sekundärantikörper, 0,2 ml Chromogen-Komponente A, 4 ml Chromogen-Komponente B, 5 ml Signalverstärker, 5ml Reagenz zur Gegenfärbung, 5 ml Eindeckmedien, Datenblatt, Handbuch |