Learn More
Proteintech IHCeasy NF-M gebrauchsfertiges IHC-Kit
Ein gebrauchsfertiges IHC-Kit für die Färbung von NF-M (Neurofilament, mittleres Polypeptid).
Marke: Proteintech KHC0045-50T
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Dieses Kit enthält alle Reagenzien, von der Antigengewinnung bis zur Deckelrutschbefestigung, die vor der Verwendung nur wenig bis gar keine Verdünnung oder Handhabung erfordern.
- Tragen Sie die Reagenzien einfach gemäß Protokoll auf Ihren Objektträger auf, und Sie sind nur wenige Schritte von der Beschaffung hochwertiger IHC-Daten entfernt.
Spezifikation
Human, Ratte, Maus | |
FFPE-Gewebe | |
50 Tests |
50 Tests | |
Bei 2 – 8 °C lagern | |
50 Reaktionen |