Learn More
Proteintech IHCeasy KRT20 gebrauchsfertiges IHC-Kit
Ein gebrauchsfertiges IHC-Kit für die Färbung von Cytokeratin 20 (CK20 oder KRT20).
Marke:  Proteintech KHC0034-50T
Artikelnummer. 17426743
  • 371.78 CHF / 1 Set
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Dieses Kit enthält alle Reagenzien, von der Antigengewinnung bis zur Deckelrutschbefestigung, die vor der Verwendung nur wenig bis gar keine Verdünnung oder Handhabung erfordern.
  • Tragen Sie die Reagenzien einfach gemäß Protokoll auf Ihren Objektträger auf, und Sie sind nur wenige Schritte von der Beschaffung hochwertiger IHC-Daten entfernt.
Spezifikation
Spezifikation
Human
Bei 2 – 8 °C lagern
50 Reaktionen
FFPE-Gewebe
50 Tests