Learn More
Proteintech IHCeasy HuR Ready-To-Use IHC-Kit
Ein gebrauchsfertiges IHC-Kit zum Einfärben von HuR.
Marke: Proteintech KHC0049-50T
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
KHC0049 ist ein gebrauchsfertiges IHC-Kit zum Einfärben von HuR. Das Kit enthält alle Reagenzien, von der Antigengewinnung bis zur Deckelrutschbefestigung, die vor der Verwendung nur wenig bis gar keine Verdünnung oder Handhabung erfordern. Tragen Sie die Reagenzien einfach gemäß dem Protokoll auf Ihren Objektträger auf, und Sie sind nur noch wenige Schritte von hochwertigen IHC-Daten entfernt.
Spezifikation
Immunhistochemie-Kit | |
50 Tests | |
FFPE-Gewebe |
Human, Maus, Ratte | |
Mischung | |
100 ml Antigen-Rückgewinnungspuffer, 2 x 100 ml Waschpuffer, 5 ml Blockierungspuffer, 5 ml Primärantikörper, 5 ml Sekundärantikörper, 0,2 ml Chromogen-Komponente A, 4 ml Chromogen-Komponente B, 5 ml Signalverstärker, 5ml Reagenz zur Gegenfärbung, 5 ml Eindeckmedien, Datenblatt, Handbuch |