Learn More
Proteintech IHCeasy CD11B gebrauchsfertiges IHC-Kit
Ein gebrauchsfertiges IHC-Kit für die Färbung von CD11B (Integrin Alpha M).
Marke:  Proteintech KHC0027-50T
Additional Details : Gewicht : 0.55700kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : III
Artikelnummer. 17456733
  • 371.78 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 03-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Dieses Kit enthält alle Reagenzien, von der Antigengewinnung bis zur Deckelrutschbefestigung, die vor der Verwendung nur wenig bis gar keine Verdünnung oder Handhabung erfordern.
  • Tragen Sie die Reagenzien einfach gemäß Protokoll auf Ihren Objektträger auf, und Sie sind nur wenige Schritte von der Beschaffung hochwertiger IHC-Daten entfernt.
Spezifikation
Spezifikation
Human
Bei 2 – 8 °C lagern
50 Reaktionen
FFPE-Gewebe
50 Tests