Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ IHC /ICC Blocking Buffer - Low Protein
Entwickelt für die Verwendung in Immunhistochemie- und Immunzytochemie-Protokollen, die das Blockieren von unspezifischen Bindungsstellen erfordern. IHC/ICC Blocking Buffer, Low Protein wird für Gewebe und Antikörper mit durchschnittlichen Hintergrundfärbungen empfohlen.
Marke:  Invitrogen™ 00-4953-54
154.70 CHF gültig bis 2025-02-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24070" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15546276
  • 221.00 CHF / 50 Milliliter
Verfügbar ab: 07-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Kann sowohl im Blockierungsschritt als auch als Verdünnungsmittel für nicht konjugierte Antikörper und organische farbstoffkonjugierte Antikörper während der Antikörperinkubationsstufe verwendet werden
  • Lieferung als 1x Stammlösung mit Natriumazid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Blockierungspuffer
Flüssig
eBioscience™
50 ml
Immunzytochemie (ICC), Immunhistochemie (IHC)