Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ IHC/ICC Blocking Buffer - High Protein
Entwickelt für die Verwendung in Immunhistochemie- und Immunzytochemie-Protokollen, die das Blockieren von unspezifischen Bindungsstellen erfordern. IHC/ICC Blocking Buffer, High Protein wird für Gewebe und Antikörper mit hoher Hintergrundfärbung, nukleäre Antigene und FFPE-Gewebe empfohlen.
Marke: Invitrogen™ 00-4952-54
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kann sowohl im Blockierungsschritt als auch als Verdünnungsmittel für primäre und sekundäre Antikörper während der Antikörperinkubationsschritte verwendet werden
- Kompatibel mit organischen farbstoffkonjugierten Antikörpern sowie nicht konjugierten Antikörpern, die in zwei- und dreistufigen Färbeprotokollen verwendet werden können
- Erhältlich als 1x Stammlösung
Spezifikation
Blockierungspuffer | |
Flüssig | |
eBioscience™ |
50 ml | |
Immunzytochemie (ICC), Immunhistochemie (IHC) |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.