Learn More
IgG (H+L) Rabbit anti-Goat, Rhodamine, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech SA00007-4-200UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
IgG (H+L) Polyclonal antibody specifically detects IgG (H+L) in Goat samples. It is validated for Immunofluorescence, Flow Cytometry.
Spezifikation
IgG (H+L) | |
Polyclonal | |
Rhodamine | |
200 μL | |
Goat | |
IgG |
Immunofluorescence, Flow Cytometry | |
0.6 mg/mL | |
Rabbit | |
Secondary | |