Learn More
IgG(H+L) Donkey anti-Mouse, HRP, Secondary Antibody, Proteintech
Donkey anti-Mouse Affinipure Secondary Antibody
47.79 CHF - 171.08 CHF
Spezifikation
Antigen IgG(H+L)
Anwendungen ELISA, Western Blot
Konjugat HRP
Form Liquid
Wirtsspezies Donkey
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
17690307
Unterlagen ansehen
Proteintech
SA00001-8-200UL
200 μL
47.79 CHF
200 Mikroliter
Verfügbar ab: 13-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17680307
Unterlagen ansehen
Proteintech
SA00001-8-1ML
1 mL
171.08 CHF
1 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
IgG(H+L)
HRP
Donkey
0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA
The antibody was purified from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.
ELISA, Western Blot
Liquid
Mouse
Secondary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.