Learn More
IgG(H+L) Donkey anti-Mouse, CoraLite488, Secondary Antibody, Proteintech
Donkey anti-Mouse Affinipure Secondary Antibody
Marke:  Proteintech SA00013-5-500UL
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17600407
  • 94.62 CHF / 500 Mikroliter
Verfügbar ab: 13-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
IgG(H+L)
CoraLite 488
Donkey
500 μL
Mouse
Liquid
Immunofluorescence, Flow Cytometry
0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA
The antibody was purified from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.
Secondary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.