Learn More
IgG(H+L) Donkey anti-Goat, Rhodamine, Secondary Antibody, Proteintech
Donkey anti-Goat Affinipure Secondary Antibody
47.79 CHF - 94.62 CHF
Spezifikation
Antigen | IgG(H+L) |
---|---|
Anwendungen | Immunofluorescence, Flow Cytometry |
Konjugat | Rhodamine |
Form | Liquid |
Wirtsspezies | Donkey |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17660357
|
Proteintech
SA00007-3-200UL |
200 μL |
47.79 CHF
200 Mikroliter |
Verfügbar ab: 13-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17670357
|
Proteintech
SA00007-3-500UL |
500 μL |
94.62 CHF
500 Mikroliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Spezifikation
IgG(H+L) | |
Rhodamine | |
Donkey | |
0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA | |
The antibody was purified from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads. |
Immunofluorescence, Flow Cytometry | |
Liquid | |
Goat | |
Secondary | |
Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |