Learn More
IgG(H+L) Donkey anti-Goat, AP, Secondary Antibody, Proteintech
Donkey anti-Goat Affinipure Secondary Antibody
Marke:  Proteintech SA00002-3-1ML
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17640317
  • 171.08 CHF / 1 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
IgG(H+L)
Alkaline Phosphatase (AP)
Donkey
1 mL
Goat
Liquid
ELISA, Western Blot
0.01M Sodium phosphate, 0.25M NaCl, 50% glycerol, pH7.6, with 3 mg/mL BSA
The antibody was purified from antisera by immunoaffinity chromatography using antigens coupled to agarose beads.
Secondary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.