Learn More
Ifosfamid, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ifosfamide |
Schmelzpunkt | 39.0°C to 42.0°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 261.09 |
Reinheit (%) | ≥97.5% (ELSD) (HPLC) |