Learn More
IFN gamma Rat, Biotin, Clone: XMG1.2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB83-B-25ug
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15982548
  • 82.05 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
IFN gamma
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2
Ifng
Protein A/G Purified
RUO
15978
IgG1 κ
Flow Cytometry
XMG1.2
Biotin
NP_032363
Rat
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.