Learn More
ICI 199,441 hydrochloride, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Beschreibung
Highly potent κ agonist, 146-fold more active than U-50488 (Cat. No. 0495) in vitro.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | ICI 199, 441 hydrochloride |
Menge | 10 mg |
Formelmasse | 427.8 |
Reinheit (%) | >99% |