Learn More
Invitrogen™ IC-Fixierpuffer
IC-Fixierpuffer
Marke: Invitrogen™ FB001
174.67 CHF gültig bis 2024-12-14
Benutzen Sie den Promotions-Code "21632" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21632
Beschreibung
Intrazellulärer Fixationspuffer zur Verwendung in der Durchflusszytomertie, insbesondere zur Fixierung in intrazellulären Färbeverfahren. Die Zusammensetzung ist Paraformaldehyd in phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH-Wert 7.3. Diese Artikel aus dem Auftragskatalog haben eine 2 Vorlaufzeit von einer Woche.Spezifikation
IC-Fixierpuffer | |
IC-Fixierpuffer,100 ml, farblos/klar, flüssig,7.3 pH-2Wert bis8° C Lagerung, zur Verwendung mit Zelluläre Bildgebung, Pharma und Biopharma, Protein-Assays und -Analysen, Ziel- und Bleiidentifizierung und -validierung | |
7.3 | |
100 ml | |
1/ Pkg. |
Farblos | |
Durchflusszytometrie | |
Flüssig | |