Learn More
Ibutilid-Hemifumarat-Salz, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ibutilide hemifumarate salt |
Menge | 100 mg |
Merck Index | 14,4883 |
Formelmasse | 442.61 |
Reinheit (%) | 99% |