Learn More
Abnova™ IBTK 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured) (T01)
Human overexpression lysate
Marke: Abnova™ H00025998-T01.100uL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
293T | |
IBTK 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) | |
Theoretical M.W. 150.5kDa | |
Transient overexpression cell lysate was tested with anti-IBTK antibody (Mfr. No. H00025998-B01) by Western Blot. | |
1X Probenpuffer (50 mM Tris-HCl, 2 % SDS, 10 % Glycerin, 300 mM 2-Mercaptoethanol, 0,01 % Bromophenolblau) | |
Lagerung bei -80 °C. Aliquot, um wiederholtes Einfrieren und Autauen zu vermeiden. |
Western Blot | |
NM_015525 | |
pCMV-IBTK full-length | |
100 μl | |
Human |