Learn More
Invitrogen™ IBright™ SAE Software für 21 CFR Part 11, Einzellizenz
Für die Verwendung mit dem iBright Bildgebungssystem. Unterstützt die Einhaltung der FDA-Richtlinien 21 CFR Part 11 für Sicherheit, Auditing und elektronische (SAE) Signaturen mit der SAE-Konsole.
Marke:  Invitrogen™ A49208
Artikelnummer. 17150031
  • 7630.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Authentifizierung der Benutzeranmeldung
  • Möglichkeit zur Festlegung von Kennwortrichtlinien und Ablaufdaten
  • Zugriffssperre und Anforderungen für erneute Authentifizierung nach einer bestimmten Zeit der Inaktivität
  • Systemsperre bei nicht autorisierten Zugriffsversuchen auf Software
  • Möglichkeit des Administrators, Benutzerrollen und Berechtigungen zu definieren
  • Überprüfung der Berechtigungen der einzelnen Benutzer zur Durchführung vordefinierter Aktivitäten
  • Erkennung von Datenmanipulation
  • Erstellung eines Prüfprotokolls
  • Nachverfolgung von Änderungen und vorgenommenen Aktionen an Benutzerrollen, Kontenverwaltung und Systemeinstellungen
  • Möglichkeit des Administrators, die für die Eingabe eines Verpflichtungsgrundes erforderlichen Funktionen festzulegen
  • Festlegung von Erfordernissen für die E-Signatur seitens des Administrators
  • Möglichkeit zur elektronischen Überprüfung von Aufzeichnungen und zum Anbringen einer elektronischen Signatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
iBright Bildgebungssystem
Softwarelizenz
Softwarelizenz
iBright™
1 license