Learn More
Invitrogen™ iBright Vorgefärbte Proteinleiter
Zur Visualisierung und Proteindimensionierung während der Elektrophorese und Bestätigung der Erkennung von Western Blot.
Marke:  Invitrogen™ LC5605
Artikelnummer. 15716033
  • 53.50 CHF / 25 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die vorgefärbte Invitrogen iBright Proteinleiter sorgt für eine direkte Visualisierung während Elektrophorese und Transfer von Western Blots sowie für eine chemoilumineszierende oder fluoreszierende Visualisierung beim Western Blotting von zwei ungefärbten Proteinen und bestätigt so eine Detektion im Western Blot.
Die vorgefärbte iBright Proteinleiter enthält zwölf rekombinante Proteine, von denen zehn (11 bis 250 kDa) für eine direkte und Nahinfrarot-Fluoreszenzvisualisierung sowie zur Bestimmung der Proteingrößen blau gefärbt und mit Fluor markiert und zwei ungefärbt sind (30 kDa und 80 kDa) und über IgG-Bindungsstellen zur Bindung der primären und sekundären für die chemoilumineszierende und fluoreszierende Detektion des Zielproteins verwendeten Antikörper verfügen. Diese beiden ungefärbten Proteine sind kompatibel mit chemoilumineszierenden Substraten und fluoreszierenden Antikörpern.
  • Breites Größenspektrum: Zwölf Proteine mit einer Bandbreite von 11 bis 250 kDa
  • Fluoreszenzvisualisierung: Nachweis der zehn gefärbten Proteine mit dem roten Laser (670 nm) oder dem 700 nm-Kanal eines Fluoreszenz-Imagers
  • Bestätigung im Western Blot: Nachweis der beiden ungefärbten Proteine mit Hilfe des Nachweissystems für das Target-Protein
  • Gebrauchsfertig: wird in einem Ladepuffer zum direkten Beladen auf Gele geliefert
  • Scharfe Banden: durchsichtige, scharfe Banden für die direkte Sichtbarmachung von Gel und Membran
  • Referenzband: Die höhere Intensität des 55 kDa-Bandes erleichtert die Ausrichtung
  • Qualitätsgeprüft: Jede Charge wird anhand von SDS-PAGE- und Western-Blot-Verfahren beurteilt.
Serviceleistungen
1 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Chemilumineszenz oder Fluoreszenz
Protein-Molekulargewichtsmarker/-leiter
Flüssig
25 μl
Lagerung bei -20 °C
Blau
Vorgefärbt
Elektrophorese und Western Blotting