Learn More
Invitrogen™ iBright™ Imaging System White Transilluminator Screen
Weißer Transilluminator-Ersatzbildschirm für iBright Bildgebungssysteme
Marke: Invitrogen™ A33828
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Dies ist ein weißer Transilluminator-Ersatzbildschirm für die iBright Bildgebungssysteme (CL1000, CL1500, FL1000 und FL1500).
- Der weiße Transilluminator-Bildschirm bietet einen kontrastierenden Hintergrund bei der Bildgebung von Proteingelen, die mit kolorimetrischen Färbungen wie Coomassie- und Silber-Farbstoffen gefärbt sind.
- Dieser Transilluminator-Bildschirm wird vom iBright Bildgebungssystem automatisch erkannt und ist erforderlich, um die gewünschte Schwarz-Weiß-Bildausrichtung und Bandenidentifizierung bei kolorimetrisch gefärbten Gelen zu liefern.
Spezifikation
iBright™ | |
Je 1 | |
Bildgebungssystem |
Chemolumineszente Western-Blot-Bildgebung, DNA-Gel-Bildgebung, Protein-Gel-Bildgebung | |
Raumtemperatur |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.